Print…
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480270-1G OR480270-500MG
APOSOR480270-1GEA 315 EUR
APOSOR480270-1G APOSOR480270-500MG
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid, Grau técnico
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11214950
Número CAS: 60729-82-0