Print…
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-5-bromo-3-iodo-6-methylpyridine
OR480261-1G OR480261-5G
APOSOR480261-1GEA 118 EUR
APOSOR480261-1G APOSOR480261-5G
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₆BrIN₂
Peso Molecular: 312.936 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09880093
Número CAS: 958357-86-3