Print…
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480260-1G OR480260-250MG OR480260-5G
APOSOR480260-1GEA 98.6 EUR
APOSOR480260-1G APOSOR480260-250MG APOSOR480260-5G
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910243
Número CAS: 79698-53-6