Print…
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 71.2 EUR
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09743969
Número CAS: 22620-34-4