Print…
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-3-pyridinemethanol, (2-Bromopyridin-3-yl)methanol, 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 651 EUR
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Peso Molecular: 188.02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276300
Número CAS: 131747-54-1