Print…
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480252-10G OR480252-1G OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA 1050 EUR
APOSOR480252-10G APOSOR480252-1G APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₈ClNO
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445710
Número CAS: 170737-93-6