Print…
2,6-Diaminopimelic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480250-25G OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA 0 EUR
APOSOR480250-25G APOSOR480250-5G
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002637
Número CAS: 583-93-7