Print…
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
OR480248-1G OR480248-250MG OR480248-500MG
APOSOR480248-1GEA 466 EUR
APOSOR480248-1G APOSOR480248-250MG APOSOR480248-500MG
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061257
Número CAS: 657428-42-7