Print…
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480246-10G OR480246-1G OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA 628 EUR
APOSOR480246-10G APOSOR480246-1G APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061095
Número CAS: 126748-58-1