Print…
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR480238-1G OR480238-5G
APOSOR480238-1GEA 82.8 EUR
APOSOR480238-1G APOSOR480238-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797296
Número CAS: 99528-42-4