Print…
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1-Boc-4-Aminopiperidine-4-carboxylate
OR480232-1G OR480232-5G
APOSOR480232-1GEA 99.2 EUR
APOSOR480232-1G APOSOR480232-5G
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200674
Número CAS: 321997-89-1