Print…
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR480230-1G OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 340 EUR
APOSOR480230-1G APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04125666
Número CAS: 866039-42-1