Print…
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA 296 EUR
APOSOR480215-25G APOSOR480215-5G
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318728
Número CAS: 183673-71-4