Print…
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-4-chloro-6-picoline, 4-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
OR480212-1G OR480212-250MG OR480212-5G
APOSOR480212-1GEA 37.7 EUR
APOSOR480212-1G APOSOR480212-250MG APOSOR480212-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.5862 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800671
Número CAS: 36340-61-1