Print…
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480207-10G OR480207-25G OR480207-5G
APOSOR480207-10GEA 628 EUR
APOSOR480207-10G APOSOR480207-25G APOSOR480207-5G
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460793
Número CAS: 7467-12-1