Print…
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR480206-10G OR480206-1G OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA 1050 EUR
APOSOR480206-10G APOSOR480206-1G APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆NCl
Peso Molecular: 149.67 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00465824
Número CAS: 27832-58-2
UN: 1759
ADR: 8 III