Print…
4-(Styryl)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480204-10G OR480204-1G OR480204-5G
APOSOR480204-10GEA 815 EUR
APOSOR480204-10G APOSOR480204-1G APOSOR480204-5G
4-(Styryl)pyrimidine 95%
4-(Styryl)pyrimidine
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00188074
Número CAS: 39816-21-2