Print…
1H-Indazole-4-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 343 EUR
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₈H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09261250
Número CAS: 861340-10-5