Print…
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 328 EUR
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Fórmula: C₆H₁₂O₅
Peso Molecular: 164.16 g/mol
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067386
Número CAS: 154-58-5
EINECS: 205-829-3