Print…
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 0 EUR
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318113
Número CAS: 68162-47-0