Print…
DL-4-Methoxymandelic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004233
Número CAS: 10502-44-0