Print…
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenol
OR47852-25G OR47852-100G
APOSOR47852-25GEA 56.7 EUR
APOSOR47852-25G APOSOR47852-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024249
Número CAS: 41833-13-0