Print…
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4785-100G OR4785-25G
APOSOR4785-100GEA 0 EUR
APOSOR4785-100G APOSOR4785-25G
4-Amino-2,6-dichlorophenol
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007875
Número CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4