Print…
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 72.5 EUR
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrCl₂O
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425179
Número CAS: 4571-25-9
UN: 1759
ADR: 8,III