Print…
2,4,6-Collidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4784-100ML OR4784-500ML
APOSOR4784-100MLEA 0 EUR
APOSOR4784-100ML APOSOR4784-500ML
2,4,6-Collidine
2,4,6-Collidine
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 171…172 °C
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006338
Número CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III