Print…
Methyl-4,6-dichloropicolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47835-1G OR47835-250MG OR47835-5G
APOSOR47835-1GEA 63.8 EUR
APOSOR47835-1G APOSOR47835-250MG APOSOR47835-5G
Methyl-4,6-dichloropicolinate
Methyl-4,6-dichloropicolinate
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12965121
Número CAS: 98273-19-9