Print…
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4779-1G OR4779-10G OR4779-5G
APOSOR4779-1GEA 0 EUR
APOSOR4779-1G APOSOR4779-10G APOSOR4779-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO₂S
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216484
Número CAS: 205985-95-1