Print…
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fórmula: C₅H₇BN₂O₃
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094664
Número CAS: 628692-15-9