Print…
5-Chloronicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
5-Chloronicotinic acid
5-Chloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128901
Número CAS: 22620-27-5