Print…
Ethoxyacetylene 50% em hexano
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 92.8 EUR
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% em hexano
Ethoxyacetylene
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.091 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C
Densidade: 0.718 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009247
Número CAS: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
UN: 1993
ADR: 3 II