Print…
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4754-100G OR4754-25G
APOSOR4754-100GEA 31.9 EUR
APOSOR4754-100G APOSOR4754-25G
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
3-Amino-6-chloropyridazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Ponto de Fusão: 226…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051506
Número CAS: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1