Print…
4-Hydroxypicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 39.3 EUR
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
4-Hydroxypicolinic acid
4-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00521155
Número CAS: 22468-26-4