Print…
2-Chloro-4-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 50…56 °C
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661454
Número CAS: 23056-36-2