Print…
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 419 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 260…262 °C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007085
Número CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III