Print…
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4725-1G OR4725-5G OR4725-25G
APOSOR4725-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4725-1G APOSOR4725-5G APOSOR4725-25G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₄Cl₂N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792652
Número CAS: 55583-59-0