Print…
2-Bromo-4,6-xylidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 63.8 EUR
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Bromo-4,6-xylidine
2-Bromo-4,6-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 75…79 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047826
Número CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9