Print…
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471710-1G OR471710-250MG
APOSOR471710-1GEA 0 EUR
APOSOR471710-1G APOSOR471710-250MG
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol
Fórmula: C₆H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 915925-45-0