2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471690-1G
OR471690-5G
APOSOR471690-1GEA
0
EUR
APOSOR471690-1G
APOSOR471690-5G
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
Fórmula:
C₇H₆ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07375371 Número CAS: 66909-30-6 |