Print…
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471668-1G OR471668-5G
APOSOR471668-1GEA 0 EUR
APOSOR471668-1G APOSOR471668-5G
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol
Fórmula: C₇H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202826
Número CAS: 58584-63-7