Print…
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471658-1G OR471658-5G
APOSOR471658-1GEA 65.4 EUR
APOSOR471658-1G APOSOR471658-5G
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203633
Número CAS: 209920-43-4