Print…
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Fmoc-L-aspartic acid 1-benzyl ester, Fmoc-Asp-Obzl
OR471652-10G OR471652-5G
APOSOR471652-10GEA 137 EUR
APOSOR471652-10G APOSOR471652-5G
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fmoc-Asp-OBzl
Fórmula: C₂₆H₂₃NO₆
Peso Molecular: 445.471 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198201
Número CAS: 86060-83-5