Print…
Fmoc-N-methyl-D-valine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Fmoc-N-methyl-D-valine, Fmoc-D-N-Me-Val-OH
OR471628-10G OR471628-5G
APOSOR471628-10GEA 112 EUR
APOSOR471628-10G APOSOR471628-5G
Fmoc-N-methyl-D-valine 97%
Fmoc-N-methyl-D-valine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153396
Número CAS: 103478-58-6