Print…
Monoethyl succinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 0 EUR
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Monoethyl succinate 97%
Monoethyl succinate
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 248 °C
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053346
Número CAS: 1070-34-4