Print…
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl N-Fmoc-L-aspartate, N-Fmoc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
OR471606-25G OR471606-100G
APOSOR471606-25GEA 71.2 EUR
APOSOR471606-25G APOSOR471606-100G
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate
Fórmula: C₂₆H₂₃NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065630
Número CAS: 86060-84-6