Print…
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471545-5G OR471545-25G OR471545-1G
APOSOR471545-5GEA 0 EUR
APOSOR471545-5G APOSOR471545-25G APOSOR471545-1G
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Fórmula: C₁₆H₁₉N
Ponto de ebulição: 98 °C/0,3mmHg
Densidade: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243087
Número CAS: 56210-72-1