Print…
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471529-1G OR471529-5G
APOSOR471529-1GEA 256 EUR
APOSOR471529-1G APOSOR471529-5G
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16495892
Número CAS: 444574-75-8