Print…
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471383-5G OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA 1220 EUR
APOSOR471383-5G APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Fórmula: C₂₅H₁₆N₄O₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546931
Número CAS: 60532-62-9