Print…
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(Aminomethyl)-4-methylthiazole
OR471301-5G OR471301-1G OR471301-250MG
APOSOR471301-5GEA 1450 EUR
APOSOR471301-5G APOSOR471301-1G APOSOR471301-250MG
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071394
Número CAS: 857549-15-6