Print…
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR471127-1G OR471127-5G
APOSOR471127-1GEA 0 EUR
APOSOR471127-1G APOSOR471127-5G
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Fórmula: C₄H₃ClN₄O₂
Ponto de Fusão: 221…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00127771
Número CAS: 1920-66-7