Print…
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471102-1G OR471102-5G
APOSOR471102-1GEA 275 EUR
APOSOR471102-1G APOSOR471102-5G
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02249880
Número CAS: 95192-57-7